VWR® E Balances
À propos de cet article
Entry-level balances designed for basic weighing needs.
- Economical and versatile
- Large, backlit display
- Simple, five-button operation
- 5-year warranty
Sturdy construction and ease-of-use make the VWR® E-Series balance the ideal choice for the laboratory.
VWR-10001E and VWR-20001E feature an internal rechargeable battery, all other models can be powered by 6xAA batteries. RS232 interface allows connection to VWR® Dot Matrix Printer (cat. no. 10799-132).
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Entry-level balances designed for basic weighing needs.
- Economical and versatile
- Large, backlit display
- Simple, five-button operation
- 5-year warranty
Sturdy construction and ease-of-use make the VWR® E-Series balance the ideal choice for the laboratory.
VWR-10001E and VWR-20001E feature an internal rechargeable battery, all other models can be powered by 6xAA batteries. RS232 interface allows connection to VWR® Dot Matrix Printer (cat. no. 10799-132).
Specifications for Product Family
Spécifications
- Catalog No:
- 10204-990
- 10204-992
- 10204-994
- 10204-996
- 10204-998
- 10205-000
- Modèle:
- VWR-1002E
- VWR-3002E
- VWR-3001E
- VWR-6001E
- VWR-10001E
- VWR-20001E
- Operating temperature range:
- 5...40 °C
- 5...40 °C
- 5...40 °C
- 5...40 °C
- 5...40 °C
- 5...40 °C
- Plug type:
- Type-A
- Type-A
- Type-A
- Type-A
- Type-A
- Type-A
- Communication interface:
- RS232
- RS232
- RS232
- RS232
- RS232
- RS232
- Voltage:
- 100-240VAC
- 100-240VAC
- 100-240VAC
- 100-240VAC
- 100-240VAC
- 100-240VAC
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- ModèleWeighing CapacityLinearityPlateau de pesée/taille de la plateformeReadabilityStabilization TimeRepeatabiltyDimensionsAvailabilityPrice
- VWR-1002E1000 g±0.03 g135×120 mm0.01 g3 s0.01 g258×190×82 mmLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,337.43$1,337.43Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,337.43Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10204-990ModèleVWR-1002EOperating temperature range5...40 °CPlug typeType-ACommunication interfaceRS232Voltage100-240VAC - VWR-3002E3000 g±0.05 g170×180 mm0.01 g3 s0.01 g258×190×82 mmLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,486.85$1,486.85Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,486.85Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10204-992ModèleVWR-3002EOperating temperature range5...40 °CPlug typeType-ACommunication interfaceRS232Voltage100-240VAC - VWR-3001E3000 g±0.3 g170×180 mm0.1 g3 s0.1 g258×190×82 mmLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,166.27$1,166.27Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,166.27Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10204-994ModèleVWR-3001EOperating temperature range5...40 °CPlug typeType-ACommunication interfaceRS232Voltage100-240VAC - VWR-6001E6000 g±0.3 g170×180 mm0.1 g3 s0.1 g258×190×82 mmLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,296.60$1,296.60Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,296.60Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10204-996ModèleVWR-6001EOperating temperature range5...40 °CPlug typeType-ACommunication interfaceRS232Voltage100-240VAC - VWR-10001E10000 g±0.3 g200×215 mm0.1 g3 s0.1 g330×215×90 mmLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,426.88$1,426.88Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,426.88Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10204-998ModèleVWR-10001EOperating temperature range5...40 °CPlug typeType-ACommunication interfaceRS232Voltage100-240VAC - VWR-20001E20000 g±0.5 g200×215 mm0.1 g3 s0.1 g330×215×90 mmLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéEachEach - $2,078.45$2,078.45Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$2,078.45Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10205-000ModèleVWR-20001EOperating temperature range5...40 °CPlug typeType-ACommunication interfaceRS232Voltage100-240VAC
Calibration weights
Informations sur le produit
- Catalog #DésignationModèleCertificationWeightAvailabilityPrice