Precision Sonic Sifter Sieves, 3", Advantec
Supplier:   ATM
Precision Sonic Sifter Sieves, 3", Advantec
Supplier:  ATM
Certificates
Precision Sonic Sifter Sieves, 3", Advantec
23 Options Available Below
Product Details & Documents
These 3" diameter "see-through" acrylic framed sieves made with electroformed mesh are specifically designed to be used with the Sonic Sifter Separator for particles ranging from 3 µm to 150 µm
Made with electroformed precision nickel mesh meeting the current ASTM E161 sieve specifications.
 : Centerline® Sieve Inspection or Calibration Certification reports provide detailed statistical data that is linked to each serialized sieve and becomes an integral part of your Quality Assurance Program. Certifications are available as accessories.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • 57333-786
  • 57333-788
  • 57333-790
  • 57333-792
  • 57333-794
  • 57333-796
  • 57333-798
  • 57333-800
  • 57333-802
  • 57333-804
  • 57333-806
  • 57333-808
  • 57333-810
  • 57333-812
  • 57333-814
  • 57333-816
  • 57333-818
  • 57333-820
  • 57333-822
  • 57333-824
  • 57333-826
  • 57333-828
  • 57333-830
  • Int.Ø:
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • Ext.Ø:
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
  • 3 1/2"
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Hauteur
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 31.7 mm (1¼")
    5 µm (0.0002")
    #5
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4,831.24
    $4,831.24
    Each
       $4,831.24
    Supplier Number: L3-M5
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-786
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    10 µm (0.0004")
    #10
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,803.03
    $2,803.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,803.03
    Supplier Number: L3-M10
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-788
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    15 µm (0.0006")
    #15
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,803.55
    $2,803.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,803.55
    Supplier Number: L3-M15
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-790
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    20 µm (0.0008")
    #20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,803.03
    $2,803.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,803.03
    Supplier Number: L3-M20
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-792
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    25 µm (0.0010")
    #25
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M25
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-794
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    30 µm (0.0012")
    #30
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M30
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-796
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    35 µm (0.0014")
    #35
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,258.95
    $2,258.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,258.95
    Supplier Number: L3-M35
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-798
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    40 µm (0.0016")
    #40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M40
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-800
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    45 µm (0.0018")
    #45
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M45
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-802
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    50 µm (0.0020")
    #50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,258.95
    $2,258.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,258.95
    Supplier Number: L3-M50
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-804
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    55 µm (0.0022")
    #55
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M55
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-806
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    60 µm (0.0024")
    #60
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M60
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-808
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    65 µm (0.0026")
    #65
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M65
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-810
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    70 µm (0.0028")
    #70
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,258.95
    $2,258.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,258.95
    Supplier Number: L3-M70
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-812
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    75 µm (0.0030")
    #75
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M75
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-814
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    80 µm (0.0032")
    #80
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M80
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-816
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    85 µm (0.0034")
    #85
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M85
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-818
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    90 µm (0.0035")
    #90
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,247.75
    $2,247.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,247.75
    Supplier Number: L3-M90
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-820
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    95 µm (0.0037")
    #95
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,453.38
    $2,453.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,453.38
    Supplier Number: L3-M95
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-822
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    100 µm (0.0039")
    #100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,453.38
    $2,453.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,453.38
    Supplier Number: L3-M100
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-824
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    105 µm (0.0041")
    #105
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,453.38
    $2,453.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,453.38
    Supplier Number: L3-M105
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-826
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    125 µm (0.0049")
    #125
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,453.38
    $2,453.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,453.38
    Supplier Number: L3-M125
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-828
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise
  • 31.7 mm (1¼")
    150 µm (0.0059")
    #150
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,453.38
    $2,453.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $2,453.38
    Supplier Number: L3-M150
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    57333-830
    Int.Ø
    3"
    Ext.Ø
    3 1/2"
    Small Business Enterprise