Burets, Automatic, Dr Schilling Pattern, Schellbach, Bürkle | Avantor
Burets, Automatic, Dr Schilling Pattern, Schellbach, Bürkle
Supplier:   BURKLE INC
Burets, Automatic, Dr Schilling Pattern, Schellbach, Bürkle
Supplier:  BURKLE INC
Certificates
Burets, Automatic, Dr Schilling Pattern, Schellbach, Bürkle
Burets, Automatic, Dr Schilling Pattern, Schellbach, Bürkle
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Burette with Schellbach stripes type Schilling / Bürklewith original Bürkle dosing armature. A universal aid in the laboratory, electroplating industry, water treatment plants, for field analyses, etc. Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet.
  • Burette made of borosilicate glass 3.3
  • Shatterproof, resistant to chemicals
  • Blue ring graduations
  • Left or right hand operation possible
  • Sturdy stand
  • Precise discharge jet, allowing very fine drops
Certifications: Tolerances according to DIN ISO 385
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Graduation
    Tolerance
    Availability
    Price
  • 5 ml
    0,05 mL
    ±0.015 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $228.66
    $228.66
    Each
       $228.66
    Supplier Number: 9695-1005
  • 10 ml
    0,05 mL
    ±0.030 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $231.62
    $231.62
    Each
       $231.62
    Supplier Number: 9695-1010
  • 15 ml
    0,1 mL
    ±0.045 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.80
    $235.80
    Each
       $235.80
    Supplier Number: 9695-1015
  • 25 ml
    0,1 mL
    ±0.045 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $216.32
    $216.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $216.32
    Supplier Number: 9695-1025
  • 50 ml
    0,1 mL
    ±0.045 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $274.95
    $274.95
    Each
       $274.95
    Supplier Number: 9695-1050