Accessories for Solvent Pump, Bürkle
Supplier:   BURKLE INC
Accessories for Solvent Pump, Bürkle
Supplier:  BURKLE INC
Certificates
Accessories for Solvent Pump, Bürkle
Accessories for Solvent Pump, Bürkle
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    For Use With
    Availability
    Price
  • Anti-Static Set
    When decanting flammable liquids without the machines and containers involved in the process being sufficiently grounded, electrostatic build-up can occur, which for many substances can result in fire or an explosion; Burkle’s anti-static set ensures easy and reliable grounding; the anti-static set consists of three color-coded connecting copper cables with clamps in a handy plastic case
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $213.34
    $213.34
    Each
       $213.34
    Supplier Number: 5602-1000
  • Thread Adapter, 38 mm to 2" BSP Inner
    Used to change a 38 mm thread of a canister to a 2" BSP thread; Suitable for US tin foil canisters with an opening of 38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $192.94
    $192.94
    Each
       $192.94
    Supplier Number: 0600-2018
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.