Limited Volume Inserts, WHEATON®
Limited Volume Inserts, WHEATON®
Certificates
Limited Volume Inserts, WHEATON®
Limited Volume Inserts, WHEATON®
7 Options Available Below
Product Details & Documents
For E-Z Vials (12×32 mm) with wide opening.
  • Inserts fit nicely into the vials
  • Available with or without writing patch
  • Glass and polypropylene limited volume inserts
Purchase vials and snap caps separately or together in convenience packs.
 : Packaged in shrink-wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Bottom Style
    Matière
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Insert with top spring
    0.10 ml
    Conical bottom
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 200
    Case of 200 - 656,45 $
    656,45 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 200
       656,45 $
    Supplier Number: 225255
  • Insert with bottom spring
    0.25 ml
    Conical bottom
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - 290,21 $
    290,21 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       290,21 $
    Supplier Number: 225265
  • Insert with bottom spring
    0.25 ml
    Conical bottom
    PP
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - 75,81 $
    75,81 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       75,81 $
    Supplier Number: 225257
  • Insert
    0.35 ml
    Flat bottom
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - 373,35 $
    373,35 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       373,35 $
    Supplier Number: 225350-631
  • Insert for vial with step
    0.25 ml
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - 302,40 $
    302,40 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       302,40 $
    Supplier Number: 225258
  • Insert with bottom spring
    0.10 ml
    Conical bottom
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - 170,05 $
    170,05 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       170,05 $
    Supplier Number: 225260
  • Insert
    0.25 ml
    Flat bottom
    Glass
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - 327,75 $
    327,75 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       327,75 $
    Supplier Number: 225350-531