Microlink® Screw Caps, WHEATON | Avantor
Microlink® Screw Caps, WHEATON
Microlink® Screw Caps, WHEATON
Certificates
Microlink® Screw Caps, WHEATON
Microlink® Screw Caps, WHEATON
6 Options Available Below
Product Details & Documents
These screw caps are ideal for use with biological media, volatile solvents, corrosive chemicals and sensitive compounds.
  • Liner is ultrasonically welded to the cap to eliminate the possibility of glue contamination and bond failure common with autoclaving
  • Available in convenient lab pack quantities as well as larger case packs
  • Low-compression-set silicone ideal for the storage of samples for prolonged period of time over wide temperature ranges
  • PTFE or polypropylene on the exposed face of the liner imparts an inert,chemical-resistant surface
  • Open top caps provide access with a syringe
  • Autoclavable
Documents
Product Family Options
Open Top
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille du bouchon
    Matière
    Color
    Availability
    Price
  • PP/Silicone/PTFE liners
    33-430
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $255.00
    $255.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 50
       $255.00
    Supplier Number: 240112
  • PP/Silicone/PTFE liners
    38-430
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $270.30
    $270.30
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 50
       $270.30
    Supplier Number: 240114
Solid Top
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille du bouchon
    Matière
    Color
    Availability
    Price
  • PP/Silicone/PP liners
    38-430
    PP
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $246.50
    $246.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 24
       $246.50
    Supplier Number: 240235-01
  • PP/Silicone liners
    33-430
    PP
    Black
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $152.15
    $152.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 50
       $152.15
    Supplier Number: 240106
  • PP/Silicone/PTFE liners
    20-400
    PP
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 48
    Case of 48 - $266.63
    $266.63
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 48
       $266.63
    Supplier Number: 240250-01
  • PP/Silicone/PTFE liners
    38-430
    PP
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $332.15
    $332.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 24
       $332.15
    Supplier Number: 240256-01
  • PP/Silicone/PTFE liners
    70-400
    PP
    White
    Discontinued
    Supplier Number: 240200