VWR® Automatic Self-Zero Burets with Stopcocks, Class A, Serialized
Supplier: VWR International
VWR® Automatic Self-Zero Burets with Stopcocks, Class A, Serialized
Supplier: VWR International
Certificates
À propos de cet article
Made from borosilicate 3.3 expansion glass.
- Borosilicate glass fabrication
- Automatically self-zero
Buret assembly features a precision-grade white scale. Supplied with reservoir bottle, stopcock, and rubber bulb.
Ordering information: Burets come with individual certificate of compliance.
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Made from borosilicate 3.3 expansion glass.
- Borosilicate glass fabrication
- Automatically self-zero
Buret assembly features a precision-grade white scale. Supplied with reservoir bottle, stopcock, and rubber bulb.
Ordering information: Burets come with individual certificate of compliance.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpecifications for Product Family
Spécifications
- Catalog No:
- 10124-008
- 10124-010
- 10124-012
- 10124-014
- 10124-016
- 10124-018
- Certification:
- Individual
- Individual
- Individual
- Individual
- Individual
- Individual
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- CapacitéIntervalle de graduationJoint SizeReservoir CapacityStopcock TypeAvailabilityPrice
- 10 ml0.05 ml24/401000 mlGlassLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,030.89$1,030.89Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 2Case of 2 - $2,061.77$2,061.77Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,030.89Case of 2$2,061.77Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10124-008CertificationIndividual - 25 ml0.10 ml24/201000 mlGlassLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,055.72$1,055.72Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 2Case of 2 - $2,111.43$2,111.43Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,055.72Case of 2$2,111.43Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10124-010CertificationIndividual - 50 ml0.10 ml29/422000 mlGlassLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,174.63$1,174.63Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 2Case of 2 - $2,349.25$2,349.25Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,174.63Case of 2$2,349.25Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10124-012CertificationIndividual - 10 ml0.05 ml24/401000 mlFluoropolymer resinLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,099.15$1,099.15Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 2Case of 2 - $2,198.30$2,198.30Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,099.15Case of 2$2,198.30Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10124-014CertificationIndividual - 25 ml0.10 ml24/201000 mlFluoropolymer resinLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,113.23$1,113.23Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 2Case of 2 - $2,226.46$2,226.46Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,113.23Case of 2$2,226.46Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10124-016CertificationIndividual - 50 ml0.10 ml29/422000 mlFluoropolymer resinLog in pour la disponibilitéEachEach - $1,416.18$1,416.18Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 2Case of 2 - $2,832.35$2,832.35Prix promotionnel pour les nouveaux clientsEach$1,416.18Case of 2$2,832.35Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.10124-018CertificationIndividual