Measuring Cylinders, To Contain, Class A, Kimble Chase | Avantor
Measuring Cylinders, To Contain, Class A, Kimble Chase
Measuring Cylinders, To Contain, Class A, Kimble Chase
Certificates
Measuring Cylinders, To Contain, Class A, Kimble Chase
Measuring Cylinders, To Contain, Class A, Kimble Chase
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Class A, to contain, measuring cylinders feature a pour spot top
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Ordering information: A SAFE-GARD® bumper is supplied with each measuring cylinder.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Intervalle de graduation
    Tolerance
    Availability
    Price
  • 10 ml
    165 mm
    0.1 ml
    ±0.08 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $60.09
    $60.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $360.57
    $360.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $60.09
    Case of 6
       $360.57
    Supplier Number: 20027-10
  • 25 ml
    200 mm
    0.2 mL
    ±0.14 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.80
    $74.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $448.80
    $448.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $74.80
    Case of 6
       $448.80
    Supplier Number: 20027-25
  • 50 ml
    191 mm
    1 ml
    ±0.2 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $75.65
    $75.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $453.90
    $453.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $75.65
    Case of 6
       $453.90
    Supplier Number: 20027-50
  • 100 ml
    255 mm
    1 ml
    ±0.35 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $89.25
    $89.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $535.50
    $535.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $89.25
    Case of 6
       $535.50
    Supplier Number: 20027-100
  • 250 ml
    330 mm
    2 ml
    ±0.65 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $121.55
    $121.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $486.20
    $486.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $121.55
    Case of 4
       $486.20
    Supplier Number: 20027-250
  • 500 ml
    375 mm
    5 ml
    ±1.10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $170.85
    $170.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $683.40
    $683.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $170.85
    Case of 4
       $683.40
    Supplier Number: 20027-500
  • 1 L
    460 mm
    10 ml
    ±2.00 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $241.40
    $241.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $241.40
    Supplier Number: 20027-1000
  • 2 L
    520 mm
    20 ml
    ±6.00 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $393.55
    $393.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $393.55
    Supplier Number: 20027-2000