Méthanol, LiChrosolv®, hypergrade for LC-MS, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:67-56-1
:
Formule:CH₃OH
Numéro MDL:MFCD00004595
:32.04 g/mol
Indice Merck:13,05984
Ébullition Pt:64,6 °C (1013 hPa)
Fusion Pt:–98 °C
Densité:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Température de conservation:Ambient
L'EINECS:200-659-6
ONU:1230
MARC:3 (6.1),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Flash Pt:11 °C (closed cup)
ATTEINDRE:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Résultats des tests de spécification
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-98 °C
- Molar Mass:32.04 g/mol
- Boiling Point:64.5 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:128 hPa (20 °C)
- Flash Point:10 °C
- Refractive Index:1.33
- Explosion Limit:5.5 - 44 %(V)
- Density:0.792 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:455 °C DIN 51794
- Synonyms:MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
- Hill Formula:CH4O
- Chemical Formula:CH3OH