KeepIT® Freezer Boxes, Low-Profile, Wheaton
KeepIT® Freezer Boxes, Low-Profile, Wheaton
KeepIT® Freezer Boxes, Low-Profile, Wheaton
Certificates
KeepIT® Freezer Boxes, Low-Profile, Wheaton
KeepIT® Freezer Boxes, Low-Profile, Wheaton
18 Options Available Below
Product Details & Documents
The WHEATON KeepIT® Freezer Boxes provide an ideal method for batching and storing samples
The KeepIT-25 accomodates up to 25 external threaded vials. The KeepIT-81 accomodates up to 81 external threaded and the KeepIT-100 accomodates up to 100 internal threaded vials (1.2 – 2 mL).
Openings for each vial in the bottom of the box facilitate the scanning of WHEATON CryoELITE 2D Data Matrix Bar Code Inserts on CryoELITE vials. Made from Eastman Tritan™ BPA free and shatter resistant resin. Boxes have a standard footrpint that is compatible with liquid nitrogen storage shelves and freezer drawers.
Available in six different colors that match the colors of the WHEATON CryoELITE® Cryogenic Vials, creating alternatives for batching and indentifying groups of samples. 
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Nb de places
    Color
    For Vials
    Dimensions
    Availability
    Price
  • KeepIT-25 Freezer Box
    25
    Blue
    External 2 ml vials
    75L×75W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $198.05
    $198.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $198.05
    Supplier Number: W651702-B
  • KeepIT-25 Freezer Box
    25
    Green
    External 2 ml vials
    75L×75W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $212.03
    $212.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $212.03
    Supplier Number: W651702-G
  • KeepIT-25 Freezer Box
    25
    Pink
    External 2 ml vials
    75L×75W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $212.03
    $212.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $212.03
    Supplier Number: W651702-P
  • KeepIT-25 Freezer Box
    25
    Red
    External 2 ml vials
    75L×75W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $212.03
    $212.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $212.03
    Supplier Number: W651702-R
  • KeepIT-25 Freezer Box
    25
    White
    External 2 ml vials
    75L×75W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $198.05
    $198.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $198.05
    Supplier Number: W651702-W
  • KeepIT-25 Freezer Box
    25
    Yellow
    External 2 ml vials
    75L×75W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $212.03
    $212.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $212.03
    Supplier Number: W651702-Y
  • KeepIT-81 Freezer Box
    81
    Blue
    External 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651703-B
  • KeepIT-81 Freezer Box
    81
    Green
    External 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651703-G
  • KeepIT-81 Freezer Box
    81
    Pink
    External 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651703-P
  • KeepIT-81 Freezer Box
    81
    Red
    External 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651703-R
  • KeepIT-81 Freezer Box
    81
    White
    External 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651703-W
  • KeepIT-81 Freezer Box
    81
    Yellow
    External 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651703-Y
  • KeepIT-100 Freezer Box
    100
    Blue
    Internal 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651704-B
  • KeepIT-100 Freezer Box
    100
    Green
    Internal 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $288.47
    $288.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $288.47
    Supplier Number: W651704-G
  • KeepIT-100 Freezer Box
    100
    Pink
    Internal 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $288.47
    $288.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $288.47
    Supplier Number: W651704-P
  • KeepIT-100 Freezer Box
    100
    Red
    Internal 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651704-R
  • KeepIT-100 Freezer Box
    100
    White
    Internal 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $269.45
    $269.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $269.45
    Supplier Number: W651704-W
  • KeepIT-100 Freezer Box
    100
    Yellow
    Internal 2 ml vials
    130L×130W×52D mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $288.47
    $288.47
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       $288.47
    Supplier Number: W651704-Y