Potassium chlorure
100 g
  CA71003-320
 :  P315
Potassium chlorure
  CA71003-320
 :  7447-40-7
Potassium chlorure
100 g
 :  7447-40-7
$147.68
Each (100g)
 :  Chlorure de potassium
  •  :7447-40-7
  •  :KCl
  •  :MFCD00011360
  •  :74.55 g/mol
  •  :14,07621
  •  :1420 °C (1013 hPa)
  •  :773 °C
  •  :1,98 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-211-8
  • Taille:
    100 g