Ethidium bromure 1% en solution aqueuse | Avantor
Ethidium bromure 1% en solution aqueuse
10 mL
Catalog # 89139-116
Toxique
Santé
Supplier:   Biotium
Fournisseur #:  40042
Ethidium bromure 1% en solution aqueuse
Catalog # 89139-116
Supplier:  Biotium
CAS Number:  1239-45-8
Ethidium bromure 1% en solution aqueuse
10 mL
CAS Number:  1239-45-8
Price
$177.05
Log in pour la disponibilité
Each (10ml)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS Number:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Numéro MDL:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • L'EINECS:214-984-6
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    10 mL
Spécifications