Tween® 20 (Polysorbate) détergent
Tween® 20 (Polysorbate) détergent
50 ml
Catalog # 89411-094
Supplier:   Biotium
Supplier #:  22002
Tween® 20 (Polysorbate) détergent
Catalog # 89411-094
Supplier:  Biotium
CAS Number:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate) détergent
50 ml
CAS Number:  9005-64-5
Price
173,98 $
Log in pour la disponibilité
Each (50ml)
Minimum order quantity is 1
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS Number:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:500-018-3
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    50 ml