Fluorescent Wash Buffer, Azure Biosystems | Avantor
Fluorescent Wash Buffer, Azure Biosystems
10X IR Blot Washing Buffer, 500 ml
Catalog # 10147-340
Supplier:   Azure Biosystems
Fournisseur #:  AC2145
Fluorescent Wash Buffer, Azure Biosystems
Catalog # 10147-340
Supplier:  Azure Biosystems
CAS Number:  
Fluorescent Wash Buffer, Azure Biosystems
Fluorescent Wash Buffer, Azure Biosystems
10X IR Blot Washing Buffer, 500 ml
CAS Number:  
Price
$436.79
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Azure IR Fluorescent Blot Washing Buffer is optimized for use with visible and infrared fluorescent Western blotting.
  • Optimized for use with visible and infrared fluorescent Western blotting
  • Provided as a 10X concentrate
Azure IR Fluorescent Blot Washing Buffer is optimized for use with visible and infrared fluorescent Western blotting. Provided as a 10X concentrate.
Ordering information: 10X Fluorescent Blot Washing Buffer
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    10X IR Blot Washing Buffer
  • Volume:
    500 ml