Blot Washing Buffer, Azure Biosystems | Avantor
Blot Washing Buffer, Azure Biosystems
10X Blot Washing Buffer, 500 ml
Catalog # 10147-338
Supplier:   Azure Biosystems
Fournisseur #:  AC2113
Blot Washing Buffer, Azure Biosystems
Catalog # 10147-338
Supplier:  Azure Biosystems
CAS Number:  
Blot Washing Buffer, Azure Biosystems
Blot Washing Buffer, Azure Biosystems
10X Blot Washing Buffer, 500 ml
CAS Number:  
Price
$438.56
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Azure Blot Washing Buffer can be used with any Western blotting system.
  • Can be used with any Western blotting system
  • Provided as a 10X concentrate
  • Can be used with all chemiluminescent HRP substrates
Azure Blot Washing Buffer can be used with any Western blotting system, including all chemiluminescent HRP substrates and visible fluorescent Western blotting kits. Provided as a 10X concentrate.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    10X Blot Washing Buffer
  • Volume:
    500 ml