Quenching Sheets, Azure Biosystems
Background Quenching Sheets, 7 x 9 cm, 10
Catalog # 10147-330
Supplier: Azure Biosystems
Supplier #: AC2144
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Azure's Background Quenching Sheets are placed under fluorescent blots during imaging.
Use of background quenching sheets reduces background autofluorescence for better quality images.
For use with fluorescent or chemiluminescent samples.
Spécifications
- Désignation:Background Quenching Sheets
- Dimensions:7 x 9 cm
- No. of Sheets:10