ContactUsLinkComponent
Integra® EC, Extended Cuff Blue Nitrile Gloves, Microflex®
Fournisseur:  Microflex
Certificats
undefined
Integra® EC, Extended Cuff Blue Nitrile Gloves, Microflex®
Fournisseur:  Microflex
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA10030-242
  • CA10030-246
  • CA10030-248
  • CA10030-250
  • CA10030-252
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Cuff thickness:
  • 5.5 mil
  • 5.5 mil
  • 5.5 mil
  • 5.5 mil
  • 5.5 mil
  • Finger thickness:
  • 9.1 mil
  • 9.1 mil
  • 9.1 mil
  • 9.1 mil
  • 9.1 mil
  • Palm thickness:
  • 7.9 mil
  • 7.9 mil
  • 7.9 mil
  • 7.9 mil
  • 7.9 mil