ContactUsLinkComponent
Rat Recombinant IL17A
Fournisseur:  IBI Scientific
Certificats
Rat Recombinant IL17A
Fournisseur:  IBI Scientific
Spécifications
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Species:
    Rat
  • Gene ID:
    301289
  • Endotoxin-free:
    Yes
  • Protein/peptide name:
    IL17A