BEAKERplus™ Beaker/Flask Combination, Kimble Chase | Avantor
BEAKERplus™ Beaker/Flask Combination, Kimble Chase
BEAKERplus™ Beaker/Flask Combination, Kimble Chase
Certificates
BEAKERplus™ Beaker/Flask Combination, Kimble Chase
BEAKERplus™ Beaker/Flask Combination, Kimble Chase
5 Options Available Below
Product Details & Documents
BEAKERplus is a combination Griffin beaker and Erlenmeyer flask and is ideal for mixing and for use with funnels or filters.
  • Wide fluted rim with pour spout
  • Narrow recessed neck minimizes splashing during vigorous agitation
  • Easy-to-read white graduated scale is provided on all sizes from 150 to 1200 mL for measuring and/or mixing liquids
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Intervalle de graduation
    Plage de graduation
    Hauteur
    Ø ext.
    Availability
    Price
  • 150 ml
    20 ml
    40 - 120 ml
    83 mm
    70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $408.85
    $408.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 6
       $408.85
    Supplier Number: 14035-150
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89218-794
  • 250 ml
    50 ml
    50 - 200 ml
    107 mm
    70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $468.65
    $468.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 6
       $468.65
    Supplier Number: 14035-250
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89218-796
  • 500 ml
    50 ml
    50 - 400 ml
    178 mm
    70 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $518.70
    $518.70
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 6
       $518.70
    Supplier Number: 14035-500
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89218-798
  • 1000 ml
    50 ml
    50 - 900 ml
    222 mm
    95 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $195.50
    $195.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2
       $195.50
    Supplier Number: 14035-1000
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89218-800
  • 1200 ml
    50 ml
    50 - 1100 ml
    254 mm
    95 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $224.77
    $224.77
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 2
       $224.77
    Supplier Number: 14035-1200
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89218-802