Duracell® Alkaline Batteries, Bulbtronics | Avantor
Duracell® Alkaline Batteries, Bulbtronics
Supplier:   Bulbtronics
Duracell® Alkaline Batteries, Bulbtronics
Supplier:  Bulbtronics
Certificates
Duracell® Alkaline Batteries, Bulbtronics
Duracell® Alkaline Batteries, Bulbtronics
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Non-hazmat
Mercury-free. Non-rechargeable.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Tension
    Capacité
    OEM Number
    Diameter
    Hauteur
    Weight
    Shelf Life
    Availability
    Price
  • Duracell® alkaline battery
    AAA, IEC LR03
    1.5 V
    1000 mAh
    DC PC2400PKD01 AAA#41333 53648
    10.5 mm
    44.5 mm
    11 g
    7 years
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $56.17
    $56.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 24
       $56.17
    Supplier Number: 0002791
  • Duracell® flat terminal primary cell battery
    AA, IEC LR6
    1.5 V
    2400 mAh
    DC PC1500 AA #41333 52148
    14.5 mm
    50.5 mm
    24 g
    7 years
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $75.15
    $75.15
    Case of 24
       $75.15
    Supplier Number: 0002789
  • Duracell® flat terminal primary cell battery
    76A, IEC MR44
    6 V
    170 mAh
    DC PX76A675PK 1.5V ALK #4133344887
    11.6 mm
    5.4 mm
    1.7 g
    3 years
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7.03
    $7.03
    Each
       $7.03
    Supplier Number: 0006777
  • Duracell® flat terminal primary cell battery
    C, IEC LR14
    1.5 V
    1400 mAh
    DC PC1400 #41333 11440
    26.3 mm
    50 mm
    69 g
    7 years
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $71.93
    $71.93
    Pack of 12
       $71.93
    Supplier Number: 0002788
  • Duracell® flat terminal primary cell battery
    D, IEC LR20
    9 V
    1600 mAh
    DC PC1300 #41333 11340
    34.2 mm
    61.5 mm
    139 g
    7 years
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $98.22
    $98.22
    Pack of 12
       $98.22
    Supplier Number: 0002787
  • Duracell® flat terminal primary cell battery
    N, IEC LR1
    9 V
    800 mAh
    DC MN9100BP2 2/PK #41333 28587
    12 mm
    30.2 mm
    9 g
    7 years
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • Duracell® Procell® Miniature snap terminal industrial battery
    9 V, IEC 6LR61
    9 V
    575 mAh
    DC PC1604 9V #41333 52748
    17.5 mm
    48.5 mm
    45 g
    7 years
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $162.10
    $162.10
    Pack of 12
       $162.10
    Supplier Number: 0002790