Polypropylene Bouffant Caps, High-Tech Conversions
Polypropylene Bouffant Caps, High-Tech Conversions
Certificates
Polypropylene Bouffant Caps, High-Tech Conversions
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Polypropylene Bouffant Caps are highly breathable and low-linting. They provide a cost effective solution for general applications.
  • 100% Latex Free
  • Lint Free
  • Available in Blue and White
  • 100% Spunbound Polypropylene Construction
  • Soft and Comfortable
  • Equipped with Elastic Bands for Secure Fit
Bouffant caps are ideal for medical or light industrial applications, as well as applications in the food industry. Caps are designed for use in laboratories and manufacturing environments.
 : All Bouffant Caps are packaged 100 per bag, 10 bags per case.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10135-734
  • 10135-736
  • 10135-738
  • 10135-740
  • 10135-742
  • 10135-744
  • 10135-746
  • Fabric:
  • Polypropylene
  • Polypropylene
  • Polypropylene
  • Polypropylene
  • Polypropylene
  • Polypropylene
  • Polypropylene
  • Weight:
  • 10 g/m²
  • 10 g/m²
  • 10 g/m²
  • 10 g/m²
  • 10 g/m²
  • 10 g/m²
  • 10 g/m²
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    Ø
    Availability
    Price
  • White
    19"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $16.17
    $16.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $161.72
    $161.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $16.17
    Case of 1000
       $161.72
    Supplier Number: GAH-BP-19-WH
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10135-734
    Fabric
    Polypropylene
    Weight
    10 g/m²
    Small Business Enterprise
  • Blue
    19"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $22.61
    $22.61
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $226.10
    $226.10
    Pack of 100
       $22.61
    Case of 1000
       $226.10
    Supplier Number: GAH-BP-19-BL
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10135-736
    Fabric
    Polypropylene
    Weight
    10 g/m²
    Small Business Enterprise
  • White
    21"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $11.21
    $11.21
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $112.10
    $112.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $11.21
    Case of 1000
       $112.10
    Supplier Number: GAH-BP-21-WH
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10135-738
    Fabric
    Polypropylene
    Weight
    10 g/m²
    Small Business Enterprise
  • Blue
    21"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $15.00
    $15.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $150.03
    $150.03
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $15.00
    Case of 1000
       $150.03
    Supplier Number: GAH-BP-21-BL
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10135-740
    Fabric
    Polypropylene
    Weight
    10 g/m²
    Small Business Enterprise
  • White
    24"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $11.60
    $11.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $115.99
    $115.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $11.60
    Case of 1000
       $115.99
    Supplier Number: GAH-BP-24-WH
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10135-742
    Fabric
    Polypropylene
    Weight
    10 g/m²
    Small Business Enterprise
  • Blue
    24"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $16.60
    $16.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $166.01
    $166.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $16.60
    Case of 1000
       $166.01
    Supplier Number: GAH-BP-24-BL
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10135-744
    Fabric
    Polypropylene
    Weight
    10 g/m²
    Small Business Enterprise
  • White
    28"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $27.72
    $27.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1000
    Case of 1000 - $277.25
    $277.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 100
       $27.72
    Case of 1000
       $277.25
    Supplier Number: GAH-BP-28-WH
    Spécifications:
    Small Business Enterprise
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10135-746
    Fabric
    Polypropylene
    Weight
    10 g/m²
    Small Business Enterprise