Vernier® PAR Sensor
Vernier PAR sensor (BTA), 0 - 2000 μmol m⁻² s⁻¹, 1 μmol m⁻² s⁻¹, ±5%
  CA470116-590
New Product
Vernier® PAR Sensor
  CA470116-590
New Product
Vernier® PAR Sensor
Vernier® PAR Sensor
Vernier PAR sensor (BTA), 0 - 2000 μmol m⁻² s⁻¹, 1 μmol m⁻² s⁻¹, ±5%
$664.09
Each
Measure Photosynthetically Active Radiation with this easy-to-use Vernier sensor.
Specifications:
Repeatability: ±1%
Long-Term Drift: Less than 2% per year
Cosine Response:
45° zenith angle: ±2%
75° zenith angle: ±5%
Wavelength range: 410 to 655 nm
Sensor dimensions:
Diameter: 2.4 cm
Height: 2.75 cm
Caable length: 6 m
Materials: Anodized aluminum with case acrylic lens
  • Résolution:
    1 μmol m⁻² s⁻¹
  • Désignation:
    Vernier PAR sensor (BTA)
  • Accuracy:
    ±5%
  • Range:
    0 - 2000 μmol m⁻² s⁻¹