TechNiPak Class 100 Nitrile Cleanroom Gloves, TechNiGlove
TechNiPak Class 100 Nitrile Cleanroom Gloves, TechNiGlove
Supplier:   Techniglove
TechNiPak Class 100 Nitrile Cleanroom Gloves, TechNiGlove
Supplier:  Techniglove
Certificates
TechNiPak Class 100 Nitrile Cleanroom Gloves, TechNiGlove
TechNiPak Class 100 Nitrile Cleanroom Gloves, TechNiGlove
6 Options Available Below
Product Details & Documents
The TechniPak is the world’s only Plastic (PVC) dispenser box of powder-free, 9.5", Class 100 gloves for controlled environments.
  • Plastic (PVC) dispenser box
  • Class 100
  • 9.5" length, powder-free
  • 100% Nitrile
  • Ambidextrous
Techniglove products contain no natural rubber or silicone, and meet the most stringent requirements for particles and extractables. The proprietary Microtexture Formers offer an exceptional fit and a soft, supple feel. Exclusive On-line Batch Testing is available for this product.
The clean PVC box reduces particulate from paper boxes and can be wiped clean in wet applications.
Certifications: COC available on request.
Ordering information: Packaged 100 gloves per TechNiPak PVC box, 10 boxes per case.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • 89415-066
  • 89415-068
  • 89415-070
  • 89415-072
  • 89415-074
  • 89415-076
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Finish:
  • Microtextured Fingertips
  • Microtextured Fingertips
  • Microtextured Fingertips
  • Microtextured Fingertips
  • Microtextured Fingertips
  • Microtextured Fingertips
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille du gant
    Glove Color
    Longueur
    Épaisseur
    Availability
    Price
  • XS
    Blue
    24.1 cm (9½")
    5 mil.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - 689,15 $
    689,15 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       689,15 $
    Supplier Number: TN100PFB
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89415-066
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Finish
    Microtextured Fingertips
  • S
    Blue
    24.1 cm (9½")
    5 mil.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - 696,06 $
    696,06 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       696,06 $
    Supplier Number: TN101PFB
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89415-068
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Finish
    Microtextured Fingertips
  • M
    Blue
    24.1 cm (9½")
    5 mil.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - 792,32 $
    792,32 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       792,32 $
    Supplier Number: TN102PFB
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89415-070
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Finish
    Microtextured Fingertips
  • L
    Blue
    24.1 cm (9½")
    5 mil.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - 696,06 $
    696,06 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       696,06 $
    Supplier Number: TN103PFB
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89415-072
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Finish
    Microtextured Fingertips
  • XL
    Blue
    24.1 cm (9½")
    5 mil.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - 642,77 $
    642,77 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       642,77 $
    Supplier Number: TN104PFB
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89415-074
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Finish
    Microtextured Fingertips
  • XXL
    Blue
    24.1 cm (9½")
    5 mil.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - 636,35 $
    636,35 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       636,35 $
    Supplier Number: TN105PFB
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    89415-076
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Finish
    Microtextured Fingertips