Corning® Polypropylene Erlenmeyer Flasks, Corning
Corning® Polypropylene Erlenmeyer Flasks, Corning
Supplier:   Corning
Corning® Polypropylene Erlenmeyer Flasks, Corning
Supplier:  Corning
Certificates
Corning® Polypropylene Erlenmeyer Flasks, Corning
Corning® Polypropylene Erlenmeyer Flasks, Corning
3 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With blue, easy to read graduations. Autoclavable. The flasks feature a stopper bed and can also be sealed with standard ground joint polypropylene stoppers.  
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Intervalle de graduation
    Epaisseur
    Availability
    Price
  • 50 ml
    10 ml
    GL-40
    Discontinued
    Supplier Number: 4985P-50
  • 125 ml
    20 ml
    GL-40
    Discontinued
    Supplier Number: 4985P-100
  • 250 ml
    50 ml
    GL-52
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $186.15
    $186.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $186.15
    $186.15
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 6
       $186.15
    Each
       $186.15
    Supplier Number: 4985P-250
  • 500 ml
    100 ml
    GL-52
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $321.00
    $321.00
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $321.00
    $321.00
    Case of 6
       $321.00
    Each
       $321.00
    Supplier Number: 4985P-500
  • 1000 ml
    200 ml
    GL-52
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $306.00
    $306.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $306.00
    $306.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 4
       $306.00
    Each
       $306.00
    Supplier Number: 4985P-1L