Sodium nitrate
Sodium nitrate
Bag, 22.7 kg
Catalog # 80705-023
Oxydante
Irritant
Supplier:   Avantor
Sodium nitrate
Catalog # 80705-023
Supplier:  Avantor
CAS Number:  7631-99-4
Sodium nitrate
Sodium nitrate
Bag, 22.7 kg
CAS Number:  7631-99-4
Price
$267.80
Log in pour la disponibilité
Each (22,700g)
Product Details & Documents
Suitable for use in fire assay.
  • CAS Number:7631-99-4
  • Formule:NaNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011119
  • Molecular Weight:84.99 g/mol
  • Indice Merck:13,08720
  • Ébullition Pt:380 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:308 °C
  • Densité:2,26 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:231-554-3
  • ONU:1498
  • MARC:5.1,III
  • ATTEINDRE:01-2119488221-41
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bag
  • Taille:
    22.7 kg