ContactUsLinkComponent
Pocket Pro pH Tester, Hach
Fournisseur:  Hach
Certificats
undefined
Pocket Pro pH Tester, Hach
Fournisseur:  Hach
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA10065-860
  • pH range:
  • 0.0 - 14.0
  • pH resolution:
  • 0.1
  • Battery type:
  • 4, AAA
  • Battery life:
  • 200
  • Power supply:
  • Batteries
  • Operating temperature range:
  • 0…50 °C
  • IP rating:
  • IP 67
  • Parameters:
  • pH, Temp
  • Calibration:
  • 3 point