Snap Cap Containers, Polystyrene, Dynalon | Avantor
Snap Cap Containers, Polystyrene, Dynalon
Supplier:   Dynalon
Snap Cap Containers, Polystyrene, Dynalon
Supplier:  Dynalon
Certificates
Snap Cap Containers, Polystyrene, Dynalon
Snap Cap Containers, Polystyrene, Dynalon
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Snap Cap Containers are molded of rigid-wall polystyrene with tight fitting polyethylene Snap-On caps
Approximately 16 drams per ounce. Maximum operating temperature for polystyrene is 70 °C.
Excellent for storing dry materials, powders, tablets, etc. The 7 dram size may be used with automatic cell counters for collection of sample and, where venous samples are used, for dilution purposes.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Weight
    Ø
    Availability
    Price
  • 8 ml (3 dram)
    48 mm (without Cap)
    0.00937 lbs.
    17 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $176.58
    $176.58
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $176.58
    $176.58
    Case of 144
       $176.58
    Each
       $176.58
    Supplier Number: 426364-03
  • 17 ml (5 dram)
    50 mm (without Cap)
    0.01187 lbs.
    22 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $177.50
    $177.50
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $177.50
    $177.50
    Case of 144
       $177.50
    Each
       $177.50
    Supplier Number: 426364-05
  • 24 ml (7 dram)
    50 mm (without Cap)
    0.01687 lbs.
    26 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $191.45
    $191.45
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $191.45
    $191.45
    Case of 144
       $191.45
    Each
       $191.45
    Supplier Number: 426364-07
  • 40 ml (10 dram)
    82 mm (without Cap)
    0.02500 lbs.
    27 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $465.24
    $465.24
    Case of 144
       $465.24
    Supplier Number: 426364-10
  • 69 ml (20 dram)
    63 mm (without Cap)
    0.03437 lbs.
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $710.88
    $710.88
    Case of 144
       $710.88
    Supplier Number: 426364-20
  • 145 ml (40 dram)
    98 mm (without Cap)
    0.06437 lbs.
    45 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $342.87
    $342.87
    Case of 72
       $342.87
    Supplier Number: 426364-40