Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences
Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences
Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences
Formvar Film on Hexagonal Grids, Electron Microscopy Sciences
36 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
A thin film of pure formvar resin coats the shiny side of a Hexagonal grid.
  • Formvar coatings thickness of standard (10 nm), ultra-thin (5 to 6 nm), thick (15 to 20 nm), or extra thick (25 to 50 nm)
  • Select from copper, nickel, and gold grids in 100, 200, 300, and 400 mesh sizes
Optically checked followed by batch testing in the EM.
Packaging: Packed in grid storage box.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Épaisseur
    Mesh
    Availability
    Price
  • Hexagonal Grid
    Copper
    3 - 4 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $163.25
    $163.25
    Each
       $163.25
    Supplier Number: FF100H-CU-UL
  • Hexagonal Grid
    Copper
    3 - 4 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $158.27
    $158.27
    Each
       $158.27
    Supplier Number: FF200H-CU-UL
  • Hexagonal Grid
    Copper
    3 - 4 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.13
    $157.13
    Each
       $157.13
    Supplier Number: FF300H-CU-UL
  • Hexagonal Grid
    Copper
    3 - 4 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $157.13
    $157.13
    Each
       $157.13
    Supplier Number: FF400H-CU-UL
  • Hexagonal Grid
    Copper
    5 - 6 nm
    200
    Discontinued
    Supplier Number: FF200H-CU-50
  • Hexagonal Grid
    Copper
    5 - 6 nm
    300
    Discontinued
    Supplier Number: FF300H-CU-25
  • Hexagonal Grid
    Copper
    5 - 6 nm
    300
    Discontinued
    Supplier Number: FF300H-CU-50
  • Hexagonal Grid
    Copper
    10 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $170.48
    $170.48
    Each
       $170.48
    Supplier Number: FF100H-CU-TH
  • Hexagonal Grid
    Copper
    10 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $166.74
    $166.74
    Each
       $166.74
    Supplier Number: FF200H-CU-TH
  • Hexagonal Grid
    Copper
    10 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $159.17
    $159.17
    Each
       $159.17
    Supplier Number: FF300H-CU-TH
  • Hexagonal Grid
    Copper
    10 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $159.17
    $159.17
    Each
       $159.17
    Supplier Number: FF400H-CU-TH
  • Hexagonal Grid
    Copper
    20 - 30 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $161.29
    $161.29
    Each
       $161.29
    Supplier Number: FF100H-CU-ET
  • Hexagonal Grid
    Copper
    20 - 30 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $161.29
    $161.29
    Each
       $161.29
    Supplier Number: FF200H-CU-ET
  • Hexagonal Grid
    Copper
    20 - 30 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $159.14
    $159.14
    Each
       $159.14
    Supplier Number: FF300H-CU-ET
  • Hexagonal Grid
    Copper
    20 - 30 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $159.14
    $159.14
    Each
       $159.14
    Supplier Number: FF400H-CU-ET
  • Hexagonal Grid
    Gold
    3 - 4 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $250.42
    $250.42
    Each
       $250.42
    Supplier Number: FF100H-AU-UL
  • Hexagonal Grid
    Gold
    3 - 4 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $232.76
    $232.76
    Each
       $232.76
    Supplier Number: FF200H-AU-UL
  • Hexagonal Grid
    Gold
    3 - 4 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $233.88
    $233.88
    Each
       $233.88
    Supplier Number: FF300H-AU-UL
  • Hexagonal Grid
    Gold
    3 - 4 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $233.88
    $233.88
    Each
       $233.88
    Supplier Number: FF400H-AU-UL
  • Hexagonal Grid
    Gold
    5 - 6 nm
    200
    Discontinued
    Supplier Number: FF200H-AU-50
  • Hexagonal Grid
    Gold
    10 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $268.66
    $268.66
    Each
       $268.66
    Supplier Number: FF100H-AU-TH
  • Hexagonal Grid
    Gold
    10 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $232.34
    $232.34
    Each
       $232.34
    Supplier Number: FF200H-AU-TH
  • Hexagonal Grid
    Gold
    10 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $234.49
    $234.49
    Each
       $234.49
    Supplier Number: FF300H-AU-TH
  • Hexagonal Grid
    Gold
    10 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $234.49
    $234.49
    Each
       $234.49
    Supplier Number: FF400H-AU-TH
  • Hexagonal Grid
    Gold
    20 - 30 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $262.85
    $262.85
    Each
       $262.85
    Supplier Number: FF100H-AU-ET
  • Hexagonal Grid
    Gold
    20 - 30 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $225.39
    $225.39
    Each
       $225.39
    Supplier Number: FF200H-AU-ET
  • Hexagonal Grid
    Gold
    20 - 30 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $227.48
    $227.48
    Each
       $227.48
    Supplier Number: FF300H-AU-ET
  • Hexagonal Grid
    Gold
    20 - 30 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $227.48
    $227.48
    Each
       $227.48
    Supplier Number: FF400H-AU-ET
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    3 - 4 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $213.63
    $213.63
    Each
       $213.63
    Supplier Number: FF100H-NI-UL
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    3 - 4 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $205.25
    $205.25
    Each
       $205.25
    Supplier Number: FF200H-NI-UL
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    3 - 4 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $202.99
    $202.99
    Each
       $202.99
    Supplier Number: FF300H-NI-UL
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    3 - 4 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $202.99
    $202.99
    Each
       $202.99
    Supplier Number: FF400H-NI-UL
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    10 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $219.03
    $219.03
    Each
       $219.03
    Supplier Number: FF100H-NI-TH
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    10 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $206.34
    $206.34
    Each
       $206.34
    Supplier Number: FF200H-NI-TH
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    10 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $206.34
    $206.34
    Each
       $206.34
    Supplier Number: FF300H-NI-TH
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    10 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $206.34
    $206.34
    Each
       $206.34
    Supplier Number: FF400H-NI-TH
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    20 - 30 nm
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $230.13
    $230.13
    Each
       $230.13
    Supplier Number: FF100H-NI-ET
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    20 - 30 nm
    200
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $204.33
    $204.33
    Each
       $204.33
    Supplier Number: FF200H-NI-ET
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    20 - 30 nm
    300
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $204.33
    $204.33
    Each
       $204.33
    Supplier Number: FF300H-NI-ET
  • Hexagonal Grid
    Nickel
    20 - 30 nm
    400
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $204.33
    $204.33
    Each
       $204.33
    Supplier Number: FF400H-NI-ET