API Precision Short Plain Form Hydrometer, Thermco | Avantor
API Precision Short Plain Form Hydrometer, Thermco
Supplier:   Thermco
API Precision Short Plain Form Hydrometer, Thermco
Supplier:  Thermco
Certificates
API Precision Short Plain Form Hydrometer, Thermco
API Precision Short Plain Form Hydrometer, Thermco
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Precison API plain form hydrometers made to meet API specifications, which do not incorporate a thermometer in the hydrometer
The temperature standardization is 60/60F. The hydrometers will perform with the same accuracy as the ASTM hydrometers.
Length of the hydrometer is 6 inches.
Used to measure the density according to API degree scale for petroleum applications.
Certifications: ASTM approved/ISO17025/Statement of Compliance and Traceability.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Range
    Longueur
    Subdivisions
    Availability
    Price
  • 10...45
    6"
    1.0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.39
    $74.39
    Each
       $74.39
    Supplier Number: GW2500
  • −1...11
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $75.33
    $75.33
    Each
       $75.33
    Supplier Number: GW2501
  • 9...21
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $75.33
    $75.33
    Each
       $75.33
    Supplier Number: GW2502
  • 19...31
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $75.19
    $75.19
    Each
       $75.19
    Supplier Number: GW2503
  • 29...41
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.39
    $74.39
    Each
       $74.39
    Supplier Number: GW2504
  • 39...51
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.39
    $74.39
    Each
       $74.39
    Supplier Number: GW2505
  • 49...61
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $75.33
    $75.33
    Each
       $75.33
    Supplier Number: GW2506
  • 59...71
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.39
    $74.39
    Each
       $74.39
    Supplier Number: GW2507
  • 69...81
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.39
    $74.39
    Each
       $74.39
    Supplier Number: GW2508
  • 79...91
    6"
    0.2
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.39
    $74.39
    Each
       $74.39
    Supplier Number: GW2509