Heart Lysate, ProSci
Heart Lysate, ProSci
Supplier:   Prosci
Heart Lysate, ProSci
Supplier:  Prosci
Certificates
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Heart tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin
Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10062-130
  • 10062-248
  • 10062-630
  • Concentration:
  • 2 mg/mL
  • 2 mg/mL
  • 2 mg/mL
  • Tested applications:
  • WB
  • WB
  • WB
  • Storage buffer:
  • Heart lysate is supplied in SDS sample buffer containing 5% β-mercaptoethanol.
  • Heart lysate is supplied in SDS sample buffer containing 5% β-mercaptoethanol.
  • Heart lysate is supplied in SDS sample buffer containing 5% β-mercaptoethanol.
  • Storage conditions:
  • Store at 2-8°C for continuous use. For extended storage, freeze working aliquots at -70°C.
  • Store at 2-8°C for continuous use. For extended storage, freeze working aliquots at -70°C.
  • Store at 2-8°C for continuous use. For extended storage, freeze working aliquots at -70°C.
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Format de cellule
    Taille
    Source
    Tissue
    Availability
    Price
  • Normal
    Cryopreserved
    0.1 mg
    Human
    Heart
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100µG)
    Each (100µG) - $336.72
    $336.72
    Each (100µG)
       $336.72
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 1301
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10062-130
    Concentration
    2 mg/mL
    Tested applications
    WB
    Storage buffer
    Heart lysate is supplied in SDS sample buffer containing 5% β-mercaptoethanol.
    Storage conditions
    Store at 2-8°C for continuous use. For extended storage, freeze working aliquots at -70°C.
  • Normal
    Cryopreserved
    0.1 mg
    Rat
    Heart
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100µG)
    Each (100µG) - $341.68
    $341.68
    Each (100µG)
       $341.68
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 1461
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10062-248
    Concentration
    2 mg/mL
    Tested applications
    WB
    Storage buffer
    Heart lysate is supplied in SDS sample buffer containing 5% β-mercaptoethanol.
    Storage conditions
    Store at 2-8°C for continuous use. For extended storage, freeze working aliquots at -70°C.
  • Normal
    Cryopreserved
    0.1 mg
    Mouse
    Heart
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100µG)
    Each (100µG) - $341.68
    $341.68
    Each (100µG)
       $341.68
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: 1401
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    10062-630
    Concentration
    2 mg/mL
    Tested applications
    WB
    Storage buffer
    Heart lysate is supplied in SDS sample buffer containing 5% β-mercaptoethanol.
    Storage conditions
    Store at 2-8°C for continuous use. For extended storage, freeze working aliquots at -70°C.