Lymph Node Lysate, ProSci Inc | Avantor
Lymph Node Lysate, ProSci Inc
Normal, Cryopreserved, 0.1 mg, Human, Lymphnode
Catalog # 10062-192
Supplier:   Prosci
Fournisseur #:  1369
Lymph Node Lysate, ProSci Inc
Catalog # 10062-192
Supplier:  Prosci
CAS Number:  
Lymph Node Lysate, ProSci Inc
Normal, Cryopreserved, 0.1 mg, Human, Lymphnode
CAS Number:  
Price
$332.68
Log in pour la disponibilité
Each (100µG)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Lymph Node tissue lysate was prepared by homogenization in lysis buffer (10 mM HEPES pH7.9, 1.5 mM MgCl2, 10 mM KCl, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 10% glycerol, 1% NP-40, and a cocktail of protease inhibitors)
Tissue and cell debris was removed by centrifugation. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.
Spécifications
Spécifications
  • Format de cellule:
    Cryopreserved
  • Désignation:
    Normal
  • Taille:
    0.1 mg
  • Source:
    Human
  • Tissue:
    Lymphnode
  • Cat. No.:
    10062-192
  • Storage conditions:
    Store at 2-8°C for continuous use. For extended storage, freeze working aliquots at -70°C.
  • Concentration:
    2 mg/mL
  • Tested applications:
    WB
  • Storage buffer:
    Lymph Node lysate is supplied in SDS sample buffer containing 5% β-mercaptoethanol.
Spécifications