ContactUsLinkComponent
Wet-Strengthened Qualitative Filter Papers, Grade 962
Fournisseur:  Ahlstrom
Certificats
undefined
Wet-Strengthened Qualitative Filter Papers, Grade 962
Fournisseur:  Ahlstrom
Spécifications
  • Catalog No:
  • 47749-802
  • 47749-804
  • 47749-798
  • 47749-800
  • 47749-794
  • 47749-796
  • 47749-790
  • 47749-812
  • 47749-792
  • 47749-814
  • 47749-806
  • 47749-808
  • 47749-810
  • Flow rate:
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Load capacity:
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • High
  • Retention:
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm
  • 28 µm