DiamondⓇ White Glass Microscope Slides, Plain, Globe Scientific | Avantor
DiamondⓇ White Glass Microscope Slides, Plain, Globe Scientific
Supplier:   Globe Scientific
DiamondⓇ White Glass Microscope Slides, Plain, Globe Scientific
Supplier:  Globe Scientific
Certificates
DiamondⓇ White Glass Microscope Slides, Plain, Globe Scientific
DiamondⓇ White Glass Microscope Slides, Plain, Globe Scientific
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Globe scientific microscope slides are produced from premium glass sheets and offer exceptional quality while providing considerable savings.
  • Produced from the finest quality optical white glass
  • Dimensions: 25×75 mm
  • Thickness: 1 mm
DiamondⓇ White Glass plain microscope slides are available with 90° or clipped corners. The slides are pre-cleaned and supplied ready for use.
 : Slides are packaged 72 per box, 20 boxes per case (10 gross).
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Épaisseur
    L×l
    Availability
    Price
  • Plain slides, ground edges, 90° corners
    White
    1.1 mm
    75×25 mm (3×1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $94.20
    $94.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1440
    Case of 1440 - $1,884.06
    $1,884.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 72
       $94.20
    Case of 1440
       $1,884.06
    Supplier Number: 1380-10
  • Plain slides+Q518:Q537beveled edges, clipped corners
    White
    1.1 mm
    75×25 mm (3×1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 72
    Pack of 72 - $103.01
    $103.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1440
    Case of 1440 - $2,060.24
    $2,060.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 72
       $103.01
    Case of 1440
       $2,060.24
    Supplier Number: 1384-10