Potassium chlorure 3 M en solution aqueuse
Potassium chlorure 3 M en solution aqueuse
50 ml
Catalog # 80085-324
Supplier:   WTW
Supplier #:  109706
Potassium chlorure 3 M en solution aqueuse
Catalog # 80085-324
Supplier:  WTW
CAS Number:  7447-40-7
Potassium chlorure 3 M en solution aqueuse
50 ml
CAS Number:  7447-40-7
Price
$85.81
Log in pour la disponibilité
Each (50ml)
Product Details & Documents
Synonymes:  Chlorure de potassium
  • CAS Number:7447-40-7
  • Formule:KCl
  • Numéro MDL:MFCD00011360
  • Molecular Weight:74.55 g/mol
  • Densité:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:231-211-8
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    50 ml