Mini Benchtop Coolers
Supplier:   Heathrow Scientific
Mini Benchtop Coolers
Certificates
Mini Benchtop Coolers
Mini Benchtop Coolers
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for keeping samples, PCR reagents, enzymes, and other biochemical reagents cool while working at the bench.
  • Protects temperature-sensitive samples at the bench or in the freezer
  • Polycarbonate construction with rubber non-slip feet
  • Gridded and keyed one-position lids for easy sample identification
  • Temperature-retention graph included
Filled with insulating gel, the Mini Coolers can also be used for controlled freezing of samples with longer temperature retention.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Dimensions
    No. of Places
    Availability
    Price
  • 0 °C Mini Cooler with clear lid
    Green
    145×105×100 mm
    12
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $310.07
    $310.07
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $310.07
    Supplier Number: HS120070
  • 0 °C Mini Cooler with clear lid
    Green
    245×105×100 mm
    32
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $581.06
    $581.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $581.06
    Supplier Number: HS120071
  • 0 °C Mini Cooler with gel filled lid
    Green
    245×105×100 mm
    32
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $662.38
    $662.38
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $662.38
    Supplier Number: HS120072
  • –12 °C Mini Cooler with clear lid
    Blue
    145×105×100 mm
    12
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $322.17
    $322.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $322.17
    Supplier Number: HS120073
  • –12 °C Mini Cooler with clear lid
    Blue
    245×105×100 mm
    32
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $583.82
    $583.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $583.82
    Supplier Number: HS120074
  • –12 °C Mini Cooler with gel filled lid
    Blue
    245×105×100 mm
    32
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $654.33
    $654.33
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $654.33
    Supplier Number: HS120075
  • –12 °C Mini Cooler with clear lid
    Blue
    225×165×110 mm
    96
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $673.85
    $673.85
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $673.85
    Supplier Number: HS120076