Sample Cups, Polystyrene, Dynalon | Avantor
Sample Cups, Polystyrene, Dynalon
Supplier:   Dynalon
Sample Cups, Polystyrene, Dynalon
Supplier:  Dynalon
Certificates
Sample Cups, Polystyrene, Dynalon
Sample Cups, Polystyrene, Dynalon
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Clear polystyrene cups for use with older auto analyzers.
Also useful for general micro use. Conical bottom. 26mm height. LDPE Stopper available
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Availability
    Price
  • 1.5 ml
    24 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $277.52
    $277.52
    Case of 1,000
       $277.52
    Supplier Number: 202114
  • 2.0 ml
    26 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $253.18
    $253.18
    Case of 1,000
       $253.18
    Supplier Number: 202094
  • 4.0 ml
    39 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $346.57
    $346.57
    Case of 1,000
       $346.57
    Supplier Number: 202134