Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences
Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences
Accu-Punch, Electron Microscopy Sciences
20 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
The Accu-Punch is a sterile, disposable skin biopsy punch.
  • Always sharp and sterile
  • Ergonomic design
  • Ribbed for maximum control
  • Available in 14 different sizes in a dispenser box
It is the only disposable punch made in the USA.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Punch, 1.5 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $322.42
    $322.42
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $235.15
    $235.15
    Each
       $322.42
    Pack of 25
       $235.15
    Supplier Number: 69038-15
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-472
  • Punch, 2.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $646.44
    $646.44
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $470.32
    $470.32
    Each
       $646.44
    Pack of 50
       $470.32
    Supplier Number: 69038-02-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-438
  • Punch, 2.5 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $330.12
    $330.12
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $240.78
    $240.78
    Each
       $330.12
    Pack of 25
       $240.78
    Supplier Number: 69038-25
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-476
  • Punch, 3.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $379.57
    $379.57
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $276.83
    $276.83
    Each
       $379.57
    Pack of 25
       $276.83
    Supplier Number: 69038-03
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-440
  • Punch, 3.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $649.42
    $649.42
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $472.48
    $472.48
    Each
       $649.42
    Pack of 50
       $472.48
    Supplier Number: 69038-03-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-442
  • Punch, 3.5 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $322.39
    $322.39
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $235.12
    $235.12
    Each
       $322.39
    Pack of 25
       $235.12
    Supplier Number: 69038-35
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-480
  • Punch, 4.5 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $345.31
    $345.31
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $251.84
    $251.84
    Each
       $345.31
    Pack of 25
       $251.84
    Supplier Number: 69038-45
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-484
  • Punch, 4.5 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $597.10
    $597.10
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $434.44
    $434.44
    Each
       $597.10
    Pack of 50
       $434.44
    Supplier Number: 69038-45-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-486
  • Punch, 5.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $379.57
    $379.57
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $276.83
    $276.83
    Each
       $379.57
    Pack of 25
       $276.83
    Supplier Number: 69038-05
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-448
  • Punch, 5.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $607.70
    $607.70
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $442.13
    $442.13
    Each
       $607.70
    Pack of 50
       $442.13
    Supplier Number: 69038-05-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-450
  • Punch, 6.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $655.63
    $655.63
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $477.00
    $477.00
    Each
       $655.63
    Pack of 50
       $477.00
    Supplier Number: 69038-06-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-454
  • Punch, 7.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $385.01
    $385.01
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $280.80
    $280.80
    Each
       $385.01
    Pack of 25
       $280.80
    Supplier Number: 69038-07
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-456
  • Punch, 7.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $610.65
    $610.65
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $444.28
    $444.28
    Each
       $610.65
    Pack of 50
       $444.28
    Supplier Number: 69038-07-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-458
  • Punch, 8.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $379.57
    $379.57
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $276.83
    $276.83
    Each
       $379.57
    Pack of 25
       $276.83
    Supplier Number: 69038-08
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-460
  • Punch, 8.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $652.50
    $652.50
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $474.74
    $474.74
    Each
       $652.50
    Pack of 50
       $474.74
    Supplier Number: 69038-08-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-462
  • Punch, 10.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $504.65
    $504.65
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $367.02
    $367.02
    Each
       $504.65
    Pack of 25
       $367.02
    Supplier Number: 69038-10
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-464
  • Punch, 10.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $711.13
    $711.13
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $517.86
    $517.86
    Each
       $711.13
    Pack of 50
       $517.86
    Supplier Number: 69038-10-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-466
  • Punch, 12.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $532.85
    $532.85
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $388.46
    $388.46
    Each
       $532.85
    Pack of 25
       $388.46
    Supplier Number: 69038-12
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-468
  • Punch, 12.0 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $730.60
    $730.60
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $532.27
    $532.27
    Each
       $730.60
    Pack of 50
       $532.27
    Supplier Number: 69038-12-50
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-470
  • Assorted One of Each Size
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $332.62
    $332.62
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 14
    Pack of 14 - $242.61
    $242.61
    Each
       $332.62
    Pack of 14
       $242.61
    Supplier Number: 69038-AS
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    102096-488