Labeling Tape, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Labeling Tape, Electron Microscopy Sciences
Labeling Tape, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Labeling Tape, Electron Microscopy Sciences
Labeling Tape, Electron Microscopy Sciences
10 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Use pen, pencil or marker to mark. Leaves no adhesive residue when peeled off.
Water, oil, and acid resistant. Withstands cold (−23 °C) and hot (121 °C) temperatures.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    Taille
    Availability
    Price
  • Blue
    0.75" x 500"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $38.31
    $38.31
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $38.31
    $38.31
    Each
       $38.31
    Roll of 1
       $38.31
    Supplier Number: 77627-B
  • Green
    0.75" x 500"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $38.31
    $38.31
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $38.31
    $38.31
    Each
       $38.31
    Roll of 1
       $38.31
    Supplier Number: 77627-G
  • Red
    0.75" x 500"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $38.31
    $38.31
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $38.31
    $38.31
    Each
       $38.31
    Roll of 1
       $38.31
    Supplier Number: 77627-R
  • White
    0.75" x 500"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $32.49
    $32.49
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 2
    Roll of 2 - $32.49
    $32.49
    Each
       $32.49
    Roll of 2
       $32.49
    Supplier Number: 77627-W
  • Yellow
    0.75" x 500"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $37.41
    $37.41
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $37.41
    $37.41
    Each
       $37.41
    Roll of 1
       $37.41
    Supplier Number: 77627-Y
  • Blue
    0.75" x 2160"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $93.14
    $93.14
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $93.14
    $93.14
    Each
       $93.14
    Roll of 1
       $93.14
    Supplier Number: 77628-B
  • Green
    0.75" x 2160"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $109.43
    $109.43
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $109.43
    $109.43
    Each
       $109.43
    Roll of 1
       $109.43
    Supplier Number: 77628-G
  • Red
    0.75" x 2160"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $109.43
    $109.43
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $109.43
    $109.43
    Each
       $109.43
    Roll of 1
       $109.43
    Supplier Number: 77628-R
  • White
    0.75" x 2160"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $109.43
    $109.43
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $109.43
    $109.43
    Each
       $109.43
    Roll of 1
       $109.43
    Supplier Number: 77628-W
  • Yellow
    0.75" x 2160"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $109.43
    $109.43
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - $109.43
    $109.43
    Each
       $109.43
    Roll of 1
       $109.43
    Supplier Number: 77628-Y