81-Well Storage Rack, Electron Microscopy Sciences
81-Well Storage Rack, Electron Microscopy Sciences
81-Well Storage Rack, Electron Microscopy Sciences
Certificates
81-Well Storage Rack, Electron Microscopy Sciences
81-Well Storage Rack, Electron Microscopy Sciences
5 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Durable polypropylene rack fits in standard 5.25” square freezer modules and holds 1.5 to 2.0 ml microtubes and cryovials.
  • Molded grid lines on the lid
  • Imprinted coordinates on the bottom of base
  • Molded reference point on the lid
  • Rack measures 5.125×5.125×1.75 cm
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Availability
    Price
  • 81-Well Storage Rack
    Assorted colors
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 159,15 $
    159,15 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - 134,19 $
    134,19 $
    Each
       159,15 $
    Pack of 5
       134,19 $
    Supplier Number: 61600-A
  • 81-Well Storage Rack
    Blue
    Discontinued
    Supplier Number: 61600-B
  • 81-Well Storage Rack
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 157,66 $
    157,66 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - 132,91 $
    132,91 $
    Each
       157,66 $
    Pack of 5
       132,91 $
    Supplier Number: 61600-G
  • 81-Well Storage Rack
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 158,36 $
    158,36 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - 133,53 $
    133,53 $
    Each
       158,36 $
    Pack of 5
       133,53 $
    Supplier Number: 61600-N
  • 81-Well Storage Rack
    Orange
    Discontinued
    Supplier Number: 61600-O
  • 81-Well Storage Rack
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 159,92 $
    159,92 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - 134,82 $
    134,82 $
    Each
       159,92 $
    Pack of 5
       134,82 $
    Supplier Number: 61600-P
  • 81-Well Storage Rack
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 157,66 $
    157,66 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - 132,91 $
    132,91 $
    Each
       157,66 $
    Pack of 5
       132,91 $
    Supplier Number: 61600-Y