Clear-Mount , Electron Microscopy Sciences | Avantor
Clear-Mount , Electron Microscopy Sciences
Clear-Mount , Electron Microscopy Sciences
Certificates
Clear-Mount , Electron Microscopy Sciences
Clear-Mount , Electron Microscopy Sciences
1 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Application: Mounting of Immunohisto slides
Clear-Mount is a water based mounting medium designed for the permanent mounting of hydrated tissues, which may be damaged with organic solvents.  Such samples include cell smears, with peroxidase and alkaline phosphatase chromogens. This mounting medium preserves Fast Red, Aminoethylycarbazole (AEC), NBT/BCIP, INT/BCIP chromogens and is also compatible with counter-stain such as Hematoxylin and Nuclear Fast Red. It is also suitable for chromogens like DAB and DAB with Nickel and Cobalt. It is not compatible with H and E staining.
Application: Mounting of Immunohisto slides. Avalaible in original fomula with Tris Buffer or with PIPE Buffer for a more stable pH.
*The names BioMeda™ Gel Mount and Crystal Mount are all owned by BioMeda Corporation
*The names BioMeda™ Gel Mount and Crystal Mount are all owned by BioMeda Corporation
Avalaible in original fomula with Tris Buffer or with PIPE Buffer for a more stable pH.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Clear-Mount, (with Tris Buffer)
    250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (250ml)
    Each (250ml) - 726,35 $
    726,35 $
    Each (250ml)
       726,35 $
    Supplier Number: 17985-15
  • Clear-Mount (with PIPE Buffer)
    30 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 17985-16
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Clear-Mount (with PIPE Buffer)
    100 ml
    Discontinued
    Supplier Number: 17985-17
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.