Serum Bottles, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Serum Bottles, Electron Microscopy Sciences
Serum Bottles, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Serum Bottles, Electron Microscopy Sciences
Serum Bottles, Electron Microscopy Sciences
8 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Clear bottles are manufactured from '400' borosilicate molded glass. Amber bottles are manufactured from '500' borosilicate molded glass.
Certifications: Meets USP Type I standards.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Color
    Availability
    Price
  • 20 ml
    Serum Bottles
    Amber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 288
    Case of 288 - $1,723.85
    $1,723.85
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,723.85
    $1,723.85
    Case of 288
       $1,723.85
    Each
       $1,723.85
    Supplier Number: 60308-20
  • 5 ml
    Serum Bottles
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 288
    Case of 288 - $763.12
    $763.12
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $763.12
    $763.12
    Case of 288
       $763.12
    Each
       $763.12
    Supplier Number: 60306-05
  • 30 ml
    Serum Bottles
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 288
    Case of 288 - $1,617.06
    $1,617.06
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,617.06
    $1,617.06
    Case of 288
       $1,617.06
    Each
       $1,617.06
    Supplier Number: 60306-30
  • 100 ml
    Serum Bottles
    Amber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $2,274.51
    $2,274.51
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,274.51
    $2,274.51
    Case of 144
       $2,274.51
    Each
       $2,274.51
    Supplier Number: 60308-100
  • 30 ml
    Serum Bottles
    Amber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 288
    Case of 288 - $2,071.89
    $2,071.89
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,071.89
    $2,071.89
    Case of 288
       $2,071.89
    Each
       $2,071.89
    Supplier Number: 60308-30
  • 20 ml
    Serum Bottles
    Clear
    Discontinued
    Supplier Number: 60306-20
  • 5 ml
    Serum Bottles
    Amber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 288
    Case of 288 - $1,550.41
    $1,550.41
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,550.41
    $1,550.41
    Case of 288
       $1,550.41
    Each
       $1,550.41
    Supplier Number: 60308-05
  • 10 ml
    Serum Bottles
    Amber
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 288
    Case of 288 - $1,725.91
    $1,725.91
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,725.91
    $1,725.91
    Case of 288
       $1,725.91
    Each
       $1,725.91
    Supplier Number: 60308-10
  • 10 ml
    Serum Bottles
    Clear
    Discontinued
    Supplier Number: 60306-10
  • 50 ml
    Serum Bottles
    Clear
    Discontinued
    Supplier Number: 60306-50
  • 2 ml
    Serum Bottles
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 288
    Case of 288 - $664.26
    $664.26
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $664.26
    $664.26
    Case of 288
       $664.26
    Each
       $664.26
    Supplier Number: 60306-02