AMRAY 1400 SEM Mounts, Electron Microscopy Sciences | Avantor
AMRAY 1400 SEM Mounts, Electron Microscopy Sciences
AMRAY 1400 SEM Mounts, Electron Microscopy Sciences
Certificates
AMRAY 1400 SEM Mounts, Electron Microscopy Sciences
AMRAY 1400 SEM Mounts, Electron Microscopy Sciences
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Slotted Head 12.7 mm (1/2") diameter. Pin 3.1 mm (1/8") diameter.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Availability
    Price
  • Amray 1400
    Aluminum
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $139.66
    $139.66
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - $117.66
    $117.66
    Each
       $139.66
    Pack of 50
       $117.66
    Supplier Number: 75172
  • Amray 1400
    Aluminum
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $236.17
    $236.17
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $198.38
    $198.38
    Each
       $236.17
    Pack of 100
       $198.38
    Supplier Number: 75174
  • Amray 1400
    Carbon
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $78.18
    $78.18
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $72.05
    $72.05
    Each
       $78.18
    Pack of 10
       $72.05
    Supplier Number: 76170