Syringes Disposable, Electron Microscopy Sciences
Syringes Disposable, Electron Microscopy Sciences
Syringes Disposable, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Syringes Disposable, Electron Microscopy Sciences
Syringes Disposable, Electron Microscopy Sciences
7 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These high quality disposable rubber piston syringes offer substantial savings.
  • Lubricated synthetic rubber piston allows for a smooth draw while a positive stop prevents accidental pull out
  • Syringes are ETO gas sterilized, latex and pyrogen free
  • Bold graduations are easily read and resist wipe-off
Packaging: All syringes are packaged in individual sterile strip packs.
Product Family Options
With Needle
Informations sur le produit
  • Capacité
    Needle Gauge
    Needle Length
    Tip Style
    Availability
    Price
  • 1 ml
    25 G
    5/8"
    Tuberculin
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $111.77
    $111.77
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $85.19
    $85.19
    Each
       $111.77
    Pack of 100
       $85.19
    Supplier Number: 72515
  • 10 ml
    21 G
    11/2"
    Luerlock Centric
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $168.17
    $168.17
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $128.50
    $128.50
    Each
       $168.17
    Pack of 100
       $128.50
    Supplier Number: 72518
Without Needle
Informations sur le produit
  • Capacité
    Needle Gauge
    Needle Length
    Tip Style
    Availability
    Price
  • 2.5 ml
    Luerslip Centric
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $53.28
    $53.28
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $40.37
    $40.37
    Each
       $53.28
    Pack of 100
       $40.37
    Supplier Number: 72508
  • 5 ml
    Luerslip Centric
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $88.59
    $88.59
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $67.72
    $67.72
    Each
       $88.59
    Pack of 100
       $67.72
    Supplier Number: 72509
  • 20 ml
    Luerslip Eccentric
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $206.34
    $206.34
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $156.80
    $156.80
    Each
       $206.34
    Pack of 100
       $156.80
    Supplier Number: 72512
  • 30 ml
    Luerslip Centric
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $189.52
    $189.52
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 60
    Pack of 60 - $144.63
    $144.63
    Each
       $189.52
    Pack of 60
       $144.63
    Supplier Number: 72513-LL
  • 30 ml
    Luerslip Eccentric
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $175.90
    $175.90
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 60
    Pack of 60 - $159.58
    $159.58
    Each
       $175.90
    Pack of 60
       $159.58
    Supplier Number: 72513-LS