Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences
Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
V-shaped filaments are high purity, vacuum grade tungsten wire 0.02" (0.50 mm) diameter, V-shaped filaments ½" (12.7mm) deep, with a bottom angle of 45°, either single wire or triple strand.
Coiled filaments are single or 3-strand coiled tungsten filaments, 0.5 mm (0.002") diameter wires.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Longueur
    Availability
    Price
  • Triple tungsten V-shaped filaments, 5/8" (16 mm) v-opening
    0.5 mm (0.02")
    3"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 97,74 $
    97,74 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - 86,46 $
    86,46 $
    Each
       97,74 $
    Pack of 10
       86,46 $
    Supplier Number: 73842
  • Single tungsten V-shaped filaments, 3/4" (19 mm) v-opening
    0.5 mm (0.02")
    3"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 46,55 $
    46,55 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - 39,22 $
    39,22 $
    Each
       46,55 $
    Pack of 10
       39,22 $
    Supplier Number: 73840
  • Tungsten coiled filaments, triple strand 12 turns
    9.5 mm (0.5")
    5"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 116,77 $
    116,77 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - 93,36 $
    93,36 $
    Each
       116,77 $
    Pack of 5
       93,36 $
    Supplier Number: 73939-1
  • Tungsten coiled filaments, single strand 6 turns
    6.3 mm (0.25")
    4"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 95,12 $
    95,12 $
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - 71,19 $
    71,19 $
    Each
       95,12 $
    Pack of 5
       71,19 $
    Supplier Number: 73938-1
  • Triple tungsten V-shaped filaments, 3/4" (19 mm) v-opening
    0.02" (0.50 mm)
    3.5"
    Discontinued
    Supplier Number: 73844
  • Tungsten coiled filaments, triple strand 6 turns
    6.3 mm (0.25")
    4"
    Discontinued
    Supplier Number: 73938-3