Process Embedding Cassettes, Electron Microscopy Sciences
Process Embedding Cassettes, Electron Microscopy Sciences
Process Embedding Cassettes, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Process Embedding Cassettes, Electron Microscopy Sciences
Process Embedding Cassettes, Electron Microscopy Sciences
10 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Made from Acetal copolymer – Disposable plastic tissue cassettes are suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding, and sectioning procedures. The cassettes fit securely in microtome chuck adapters. They are molded from a high-density polymer that is totally resistant to histological solvents. These cassettes are designed to accept standard metal lids and will also fit either the standard stainless steel base molds or the disposable plastic ones. Only Clear cassettes are made of polypropylene. All other cassettes are made of Acetal Polymer. Each case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes. Stainless Steel Lids order separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Availability
    Price
  • Process/Embedding Cassettes
    Blue
    Discontinued
    Supplier Number: 70025-B
  • Process/Embedding Cassettes w/o Lids
    Lilac
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $150.64
    $150.64
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $150.64
    $150.64
    Case of 500
       $150.64
    Each
       $150.64
    Supplier Number: 70025-L
  • Process/Embedding Cassettes w/o Lid
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $150.64
    $150.64
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $150.64
    $150.64
    Case of 500
       $150.64
    Each
       $150.64
    Supplier Number: 70025-O
  • Process/Embedding Cassettes w/o Lids
    Tan
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $150.64
    $150.64
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $150.64
    $150.64
    Case of 500
       $150.64
    Each
       $150.64
    Supplier Number: 70025-T
  • Process/Embedding Cassettes w/o Lids
    Clear
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $150.64
    $150.64
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $150.64
    $150.64
    Case of 500
       $150.64
    Each
       $150.64
    Supplier Number: 70025-C
  • Process/Embedding Cassettes
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $170.36
    $170.36
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $170.36
    $170.36
    Case of 1,000
       $170.36
    Each
       $170.36
    Supplier Number: 70025-Y
  • Process/Embedding Cassettes w/o Lids
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $126.89
    $126.89
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $126.89
    $126.89
    Case of 500
       $126.89
    Each
       $126.89
    Supplier Number: 70025-GR
  • Stainless Steel Covers
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $792.23
    $792.23
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $604.67
    $604.67
    Each
       $792.23
    Pack of 100
       $604.67
    Supplier Number: 70025-11
  • Process/Embedding Cassettes
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $150.64
    $150.64
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $150.64
    $150.64
    Case of 500
       $150.64
    Each
       $150.64
    Supplier Number: 70025-P
  • Process/Embedding Cassettes w/o Lids
    Peach
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 500
    Case of 500 - $150.64
    $150.64
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $150.64
    $150.64
    Case of 500
       $150.64
    Each
       $150.64
    Supplier Number: 70025-PE
  • Stainless Steel Covers
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $218.14
    $218.14
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $166.52
    $166.52
    Each
       $218.14
    Pack of 25
       $166.52
    Supplier Number: 70025-10