Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences
Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences
Hi/Lo Write-On Temperature Tape, Electron Microscopy Sciences
19 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
All rolls fit on a standard 25.4 mm (1") or 76 mm (3") core
These color-coded label tapes work well with all glass and plastic labware, racks, tubing, bags, boxes, and cabinets. It adheres to any surface and peels off without leaving a sticky residue. Tapes resist moisture and most solvents and can withstand autoclaving (250°F). It may be used as well down to -73°C.
All rolls fit on a standard 25.4 mm (1") or 76 mm (3") core. Tape is available in widths of 12.7 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), and 25.4 mm (1"). Measures 40 yards (36.6 M) long.
Tape is available in widths of 12.7 mm (1/2"), 19 mm (3/4"), and 25.4 mm (1"). Measures 40 yards (36.6 M) long.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Color
    Longueur
    Largeur
    Availability
    Price
  • White
    36.6 m (40 yds.)
    12.7 mm (½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 41,34 $
    41,34 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 41,34 $
    41,34 $
    Each
       41,34 $
    Roll of 1
       41,34 $
    Supplier Number: 77010-W1
  • Green
    36.6 m (40 yds.)
    12.7 mm (½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 34,25 $
    34,25 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 34,25 $
    34,25 $
    Each
       34,25 $
    Roll of 1
       34,25 $
    Supplier Number: 77010-G1
  • Green
    36.6 m (40 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 41,76 $
    41,76 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 41,76 $
    41,76 $
    Each
       41,76 $
    Roll of 1
       41,76 $
    Supplier Number: 77010-G2
  • Yellow
    36.6 m (40 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Discontinued
    Supplier Number: 77010-Y2
  • Blue
    36.6 m (40 yds.)
    12.7 mm (½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 38,44 $
    38,44 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 38,44 $
    38,44 $
    Each
       38,44 $
    Roll of 1
       38,44 $
    Supplier Number: 77010-B1
  • White
    36.6 m (40 yds.)
    25.4 mm (1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 70,01 $
    70,01 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 70,01 $
    70,01 $
    Each
       70,01 $
    Roll of 1
       70,01 $
    Supplier Number: 77010-W3
  • Orange
    36.6 m (40 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 56,79 $
    56,79 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 56,79 $
    56,79 $
    Each
       56,79 $
    Roll of 1
       56,79 $
    Supplier Number: 77010-O2
  • Red
    36.6 m (40 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 55,37 $
    55,37 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 55,37 $
    55,37 $
    Each
       55,37 $
    Roll of 1
       55,37 $
    Supplier Number: 77010-R2
  • Red
    36.6 m (40 yds.)
    12.7 mm (½")
    Discontinued
    Supplier Number: 77010-R1
  • Red
    36.6 m (40 yds.)
    25.4 mm (1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 69,17 $
    69,17 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 69,17 $
    69,17 $
    Each
       69,17 $
    Roll of 1
       69,17 $
    Supplier Number: 77010-R3
  • White
    36.6 m (40 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 46,40 $
    46,40 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 46,40 $
    46,40 $
    Each
       46,40 $
    Roll of 1
       46,40 $
    Supplier Number: 77010-W2
  • Blue
    36.6 m (40 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 46,37 $
    46,37 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 46,37 $
    46,37 $
    Each
       46,37 $
    Roll of 1
       46,37 $
    Supplier Number: 77010-B2
  • Green
    36.6 m (40 yds.)
    25.4 mm (1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 56,91 $
    56,91 $
    Log in pour la disponibilité
    Roll of 1
    Roll of 1 - 56,91 $
    56,91 $
    Each
       56,91 $
    Roll of 1
       56,91 $
    Supplier Number: 77010-G3
  • Green
    13.7 m (15 yds.)
    12.7 mm (½")
    Discontinued
    Supplier Number: 77009-G1
  • Green
    13.7 m (15 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 26,26 $
    26,26 $
    Each
       26,26 $
    Supplier Number: 77009-G2
  • Green
    13.7 m (15 yds.)
    25.4 mm (1")
    Discontinued
    Supplier Number: 77009-G3
  • White
    13.7 m (15 yds.)
    12.7 mm (½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 21,06 $
    21,06 $
    Each
       21,06 $
    Supplier Number: 77009-W1
  • White
    13.7 m (15 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Discontinued
    Supplier Number: 77009-W2
  • White
    13.7 m (15 yds.)
    25.4 mm (1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 30,10 $
    30,10 $
    Each
       30,10 $
    Supplier Number: 77009-W3
  • Yellow
    13.7 m (15 yds.)
    12.7 mm (½")
    Discontinued
    Supplier Number: 77009-Y1
  • Yellow
    13.7 m (15 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 26,36 $
    26,36 $
    Each
       26,36 $
    Supplier Number: 77009-Y2
  • Yellow
    13.7 m (15 yds.)
    25.4 mm (1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 32,70 $
    32,70 $
    Each
       32,70 $
    Supplier Number: 77009-Y3
  • White
    54.8 m (60 yds.)
    12.7 mm (½")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 55,48 $
    55,48 $
    Each
       55,48 $
    Supplier Number: 77011-W1
  • White
    54.8 m (60 yds.)
    19.0 mm (¾")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 67,06 $
    67,06 $
    Each
       67,06 $
    Supplier Number: 77011-W2
  • White
    54.8 m (60 yds.)
    25.4 mm (1")
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - 84,33 $
    84,33 $
    Each
       84,33 $
    Supplier Number: 77011-W3