Shell Vials, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Shell Vials, Electron Microscopy Sciences
Shell Vials, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Shell Vials, Electron Microscopy Sciences
Shell Vials, Electron Microscopy Sciences
6 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These vials are optically clear with straight-sides. Made from Type1, N-51A borosilicate glass. Fixation, dehydration, and infiltration procedures can be done in the same vial. The larger size vials can be used as an embedding media mixture container or for sample storage.
Delivery information: The vials come with polyethylene open bottom snap-caps, Titeseal®, which are packed separately. Except the 4- dram size vial which comes without a closure. We recommend the use of our cork stoppers.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Shell vials, 1 Dram
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $179.67
    $179.67
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $136.56
    $136.56
    Each
       $179.67
    Pack of 144
       $136.56
    Supplier Number: 72631-10
  • Shell vials, 2 Dram
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $342.03
    $342.03
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $260.35
    $260.35
    Each
       $342.03
    Pack of 144
       $260.35
    Supplier Number: 72631-20
  • Shell vials, 3 Dram
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $227.91
    $227.91
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $191.62
    $191.62
    Each
       $227.91
    Pack of 144
       $191.62
    Supplier Number: 72631-30
  • Shell vials, 0.5 Dram
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $176.49
    $176.49
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $152.88
    $152.88
    Each
       $176.49
    Pack of 144
       $152.88
    Supplier Number: 72630-05
  • Shell vials, 4 Dram
    Non
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $132.89
    $132.89
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $101.28
    $101.28
    Each
       $132.89
    Pack of 144
       $101.28
    Supplier Number: 72631-40
  • Shell vials, 7 Dram
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $500.41
    $500.41
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $381.89
    $381.89
    Each
       $500.41
    Pack of 144
       $381.89
    Supplier Number: 72631-70