JEOL Strip Apertures, Electron Microscopy Sciences
JEOL Strip Apertures, Electron Microscopy Sciences
Certificates
JEOL Strip Apertures, Electron Microscopy Sciences
JEOL Strip Apertures, Electron Microscopy Sciences
8 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Multihole strip aperture made from Platinum-Iridium (95:5).
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • JEOL, Hole Sizes: 10, 30, 80 µm; 9.0×2.35×0.10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,786.36
    $1,786.36
    Each
       $1,786.36
    Supplier Number: 49210-01
  • JEOL, Hole Sizes: 10, 20, 100 µm; 9.0×2.35×0.10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,875.06
    $1,875.06
    Each
       $1,875.06
    Supplier Number: 49210-02
  • JEOL, Hole Sizes: 30, 50, 150 µm; 9.0×2.35×0.10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,875.06
    $1,875.06
    Each
       $1,875.06
    Supplier Number: 49210-03
  • JEOL, Hole Sizes: 100, 200, 300 µm; 9.0×2.35×0.10 mm
    Discontinued
    Supplier Number: 49210-04
  • Strip Apertures, Hole Sizes: 20, 60, 100 µm; 10.0×2.5×0.10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,751.14
    $1,751.14
    Each
       $1,751.14
    Supplier Number: 49213-01
  • Strip Apertures, Hole Sizes 20, 30, 30, 50 µm; 31.0×5.0×0.10 mm
    Discontinued
    Supplier Number: 49214-01
  • Hitachi, Hole Sizes: 10, 10, 20, 70 µm; 41.0×4.0×0.10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,217.13
    $2,217.13
    Each
       $2,217.13
    Supplier Number: 49211-01
  • Hitachi, Hole Sizes: 30, 20, 20, 70 µm; 41.0×4.0×0.10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,140.03
    $2,140.03
    Each
       $2,140.03
    Supplier Number: 49211-02
  • Hitachi, Hole Sizes: 70, 70, 50, 50 µm; 41.0×4.0×0.10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,090.43
    $2,090.43
    Each
       $2,090.43
    Supplier Number: 49211-03
  • Hitachi, Hole Sizes: 30, 70, 100, 200 µm; 45.0×4.0×0.10 mm; 45.0×4.0×0.10 mm
    Discontinued
    Supplier Number: 49212-02
  • Hitachi, Hole Sizes: 10, 30, 50, 70 µm; 45.0×4.0×0.10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $2,009.78
    $2,009.78
    Each
       $2,009.78
    Supplier Number: 49212-03