Tooled Neck Vials, Electron Microscopy Sciences | Avantor
Tooled Neck Vials, Electron Microscopy Sciences
Tooled Neck Vials, Electron Microscopy Sciences
Certificates
Tooled Neck Vials, Electron Microscopy Sciences
Tooled Neck Vials, Electron Microscopy Sciences
5 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These vials are made from Type 1, Class B borosilicate glass. Their tooled necks ensure accurate fit with 'snap-in' closures. They are ideal for storage of specimens and sample blocks.
Delivery information: The 1 and 2 dram sizes come with an open-bottom closure and all of the other sizes come with a closed bottom, two-piece closure.
Packaging: Closures are packed separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Avec bouchon
    Availability
    Price
  • Tooled Neck Vials, 3DR
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $327.13
    $327.13
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $249.70
    $249.70
    Each
       $327.13
    Pack of 144
       $249.70
    Supplier Number: 72646-03
  • Tooled Neck Vials, 1DR
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $235.97
    $235.97
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $180.29
    $180.29
    Each
       $235.97
    Pack of 144
       $180.29
    Supplier Number: 72646-01
  • Tooled Neck Vials, 5DR
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $518.33
    $518.33
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $394.95
    $394.95
    Each
       $518.33
    Pack of 144
       $394.95
    Supplier Number: 72646-05
  • Tooled Neck Vials, 4DR
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $391.18
    $391.18
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $298.67
    $298.67
    Each
       $391.18
    Pack of 144
       $298.67
    Supplier Number: 72646-04
  • Tooled Neck Vials, 2DR
    Oui
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $218.94
    $218.94
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 144
    Pack of 144 - $166.88
    $166.88
    Each
       $218.94
    Pack of 144
       $166.88
    Supplier Number: 72646-02