PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences
PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences
Certificates
PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences
PTFE Beakers, Electron Microscopy Sciences
19 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
These beakers are statically molded from virgin "PTFE" and machine finished to give a smooth surface for ease of cleaning and to eliminate contamination.
  • With pouring spout
  • Virtually immune to chemical attack
Working temperature range is from cryogenic to 260°C (500°F). Ideal for use in wafer etching.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Color
    Hauteur
    Ø ext.
    Availability
    Price
  • 1 ml
    PTFE Beakers
    White
    18 mm
    10 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $39.62
    $39.62
    Each
       $39.62
    Supplier Number: 60936
  • 5 ml
    PTFE Beakers
    White
    26 mm
    17 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $46.69
    $46.69
    Each
       $46.69
    Supplier Number: 60938
  • 10 ml
    PTFE Beakers
    White
    33 mm
    21 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $48.29
    $48.29
    Each
       $48.29
    Supplier Number: 60940
  • 25 ml
    PTFE Beakers
    White
    47 mm
    28 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $63.05
    $63.05
    Each
       $63.05
    Supplier Number: 60941
  • 50 ml
    PTFE Beakers
    White
    58 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $86.77
    $86.77
    Each
       $86.77
    Supplier Number: 60942
  • 400 ml
    PTFE Beakers
    White
    106 mm
    73 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $219.14
    $219.14
    Each
       $219.14
    Supplier Number: 60947
  • 250 ml
    PTFE Beakers
    White
    95 mm
    60 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $126.15
    $126.15
    Each
       $126.15
    Supplier Number: 60946
  • 500 ml
    PTFE Beakers
    White
    125 mm
    73 mm
    Discontinued
    Supplier Number: 60948
  • 600 ml
    PTFE Beaker
    White
    127 mm
    80 mm
    Discontinued
    Supplier Number: 60949-06
  • 1000 ml
    PTFE Beaker
    White
    155 mm
    92 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $452.46
    $452.46
    Each
       $452.46
    Supplier Number: 60949-10
  • 2000 ml
    PTFE Beaker
    White
    200 mm
    114 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $965.54
    $965.54
    Each
       $965.54
    Supplier Number: 60949-20
  • 1 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $17.44
    $17.44
    Each
       $17.44
    Supplier Number: 60936-C
  • 5 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.20
    $21.20
    Each
       $21.20
    Supplier Number: 60938-C
  • 10 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $20.01
    $20.01
    Each
       $20.01
    Supplier Number: 60940-C
  • 50 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $39.46
    $39.46
    Each
       $39.46
    Supplier Number: 60942-C
  • 100 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $36.24
    $36.24
    Each
       $36.24
    Supplier Number: 60944-C
  • 250 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $37.81
    $37.81
    Each
       $37.81
    Supplier Number: 60946-C
  • 400 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $52.67
    $52.67
    Each
       $52.67
    Supplier Number: 60947-C
  • 500 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $41.14
    $41.14
    Each
       $41.14
    Supplier Number: 60948-C
  • 600 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $71.88
    $71.88
    Each
       $71.88
    Supplier Number: 60949-06C
  • 1000 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Discontinued
    Supplier Number: 60949-10C
  • 600 ml
    PTFE Beaker Cover
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $21.56
    $21.56
    Each
       $21.56
    Supplier Number: 60941-C